Merck
A5228
Sigma-Aldrich
抗アクチン、α-平滑筋抗体、マウスモノクローナル
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗アクチン, α-平滑筋, モノクローナル抗α-平滑筋アクチン抗体 マウス宿主抗体, Acta2抗体, SMA抗体 - 抗アクチン、α-平滑筋抗体、マウスモノクローナル, Sma抗体, alpha SMA, α-平滑筋アクチン抗体Sigma, SMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
形状
PBS solution
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using blood vessels in formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil or appendix tissue sections
microarray: suitable
western blot: suitable using smooth muscle cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この抗体(別名抗α-Sm-1抗体)は、α-平滑筋アクチン単一アイソフォームに特異的です。イムノブロッティングでα-平滑筋アクチンと特異的に反応するほか、凍結切片またはホルマリン固定、パラフィン包埋切片の平滑筋細胞が標識されます。
アクチンは、高度に保存されたタンパク質であり、すべての細胞種の細胞骨格構造および収縮構造の両方の主要な構成要素です。これは、分化の種類ならびに細胞と組織の機能的状態に関連して、量が変わります。アクチンは、2種の異なる形態の凝集、すなわち球状または原線維状態で認められ、脊椎動物では少なくとも6種の異なるアイソフォームが発現します。アクチンは90%超の配列相同性を示しますが、各アイソフォームは固有のNH2-末端配列を有します。アイソフォームは、3種のアルファアクチン(骨格、心臓、平滑)、1種のベータアクチン(ベータ-非筋肉)および2種のガンマアクチン(ガンマ平滑筋およびガンマ非筋肉)から構成されます。
抗アクチン、α-平滑筋抗体、マウスモノクローナル(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と平滑筋アクチンのNH2末端合成デカペプチドで免疫化したマウスの脾細胞との融合によって生成された1A4ハイブリドーマ由来であり、キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)と結合しています。
免疫原
α-平滑筋アクチンのN末端側合成デカペプチド
アプリケーション
ウシ大動脈の平滑筋細胞についての免疫組織化学がモノクローナル抗ACTA2抗体を用いて実施されました。細胞は最初ガラスのカバースリップ上で増殖させ4度10分間、50%アセトン/エタノールで固定されました。
ラット移植組織のパラフィン包埋切片がマウスモノクローナル抗平滑筋アクチンで免疫組織化学的に染色されました。筋肉線維芽細胞を同定するため、x-gal染色したマウス心臓組織のHIC解析が一次抗体であるマウスモノクローナル抗平滑筋アクチンを用いて行われました。
抗アクチン、α-平滑筋抗体、マウスモノクローナルは以下に使用されています:
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫組織染色
  • イムノブロッティング
  • 免疫細胞染色
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
  • ウェスタンブロッティング
生物化学的/生理学的作用
アクチンおよびミオシンは、多くの細胞型の成分であり、運動、細胞質分裂、分泌、細胞質流動、およびファゴサイトーシスを含めた、無数の細胞プロセスに関与しています。アクチンアイソフォームの相対的な割合は、多様な臓器の平滑筋で異なり、発達、病理学的状況、および多様な培養条件において平滑筋細胞の同じ集団内で変動することが示されています。さまざまな種および組織起源の細胞内のアクチンは、免疫学的および物理学的特徴において非常に類似しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
その他情報
アクチン抗体選択ガイドをご覧になるには、www.sigmaaldrich.com/actinにアクセスしてください。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A5228-25UL:
A5228-BULK:
A5228-VAR:
A5228-100UL:
A5228-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Up-regulation of alpha-smooth muscle actin in cardiomyocytes from non-hypertrophic and non-failing transgenic mouse hearts expressing N-terminal truncated cardiac troponin I
Kern S, et al.
FEBS Open Bio, 4(8), 11-17 (2014)
Special characteristics of culturing mature human bladder smooth muscle cells on human amniotic membrane as a suitable matrix
Sharifiaghdas F, et al.
Urology, 6(4), 283-288 (2009)
Risk of dissection in thoracic aneurysms associated with mutations of smooth muscle alpha-actin 2 (ACTA2)
Disabella E, et al.
Heart, 97(4), 321-326 (2011)
Jennifer J P Collins et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 299(6), L852-L860 (2010-10-12)
Bronchopulmonary dysplasia is associated with chorioamnionitis and fetal lung inflammation. Ureaplasma species are the bacteria most frequently isolated from chorioamnionitis. Very chronic ureaplasma colonization of amniotic fluid causes low-grade lung inflammation and functional lung maturation in fetal sheep. Less is
Neuron-like differentiation of adipose tissue-derived stromal cells and vascular smooth muscle cells
Ning H, et al.
Differentiation, 74(9-10), 510-518 (2006)