Merck
51799
Supelco
プトレシン
analytical standard
別名:
1,4-ジアミノブタン, 1,4-ブタンジアミン, テトラメチレンジアミン, プトレスシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)4NH2
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
605282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.08 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
InChI Key
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
51799-VAR:
51799-100MG:
51799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Advances and Technical Standards in Neurosurgery, Volume 24 (2012)
The biosynthesis of spermidine and spermine from putrescine and methionine
Tabor H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 233, 907-914 (1958)
A comparison of the TLC-densitometry and HPLC method for the determination of biogenic amines in fish and fishery products
Shakila J.R, et al.
Food Chemistry, 75, 255-259 (2001)
Stefan Biastoff et al.
Phytochemistry, 70(15-16), 1708-1718 (2009-08-05)
Putrescine N-methyltransferase (PMT) catalyses S-adenosylmethionine (SAM) dependent methylation of the diamine putrescine. The product N-methylputrescine is the first specific metabolite on the route to nicotine, tropane, and nortropane alkaloids. PMT cDNA sequences were cloned from tobacco species and other Solanaceae
Barry J Shelp et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 193-194, 130-135 (2012-07-17)
4-Aminobutyrate (GABA) accumulates in various plant parts, including bulky fruits such as apples, in response to abiotic stress. It is generally believed that the GABA is derived from glutamate, although a contribution from polyamines is possible. Putrescine, but not spermidine
プロトコル
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide