アッセイ
≥97.0% (TLC)
≥97.0% (anhydrous basis, NT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤4.0% water
色
white to light yellow
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI Key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
59964-100MG:
59964-VAR:
59964-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide