About This Item
化学式:
C5(D)4H5N3 · 2HCl
分子量:
188.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
InChI Key
PPZMYIBUHIPZOS-RIZDZYNXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3