Merck
32853
Supelco
クリスタルバイオレット-d6 三水和物
analytical standard
別名:
ベーシックバイオレット3-d6, メチルバイオレット10B-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25D6H24ClN3 · 3H2O
分子量:
468.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.O.O.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H30N3.ClH.3H2O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;;;;/h7-18H,1-6H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1/i1D3,2D3;;;;
InChI Key
KFXQTVCGYUQQCQ-WMCWWHCESA-M
アプリケーション
Crystal Violet-d6 trihydrate may be used as a precursor for the preparation of crystal violet-d6 which may be used as an internal standard for the determination of crystal violet in aquaculture products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32853-10MG:
32853-BULK:
32853-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Hurtaud-Pessel et al.
Journal of chromatography. A, 1218(12), 1632-1645 (2011-02-12)
A method is described for the identification and the quantitative determination of the triphenylmethane dyes, malachite green (MG), crystal violet (CV), brilliant green (BG) and leuco malachite green (LMG) and leuco crystal violet (LCV). The analytes were isolated from the