Merck
C0775
Sigma-Aldrich
クリスタルバイオレット
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
ゲンチアナバイオレット, ベーシックバイオレット3, メチルバイオレット10B, 塩化ヘキサメチルパラローザニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H30N3Cl
CAS番号:
分子量:
407.98
カラーインデックス番号:
42555
Beilstein:
3580948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
クリスタルバイオレット, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥90%
テクニック
microbe id | staining: suitable
green to very dark green
pH
2.5 — 3.5 (20 °C)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クリスタルバイオレットは、グラム陰性菌とグラム陽性菌を識別するためのグラム染色剤の有効成分、一次染色剤として使用されます。
細胞生存の確認に使用されています。細胞の遊走と浸潤を調べるための細胞の染色にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クリスタルバイオレットは、アガロースゲルにおけるDNAの可視化に使用されます。この色素は、高濃度DNAの存在下でのみ使用されます。クリスタルバイオレットは、グラム染色法での細菌の染色にも使用されます。植物染色体の染色にも使用されます。クリスタルバイオレットは、細胞生存度の比色測定にも役立ちます。
適合性
細菌のグラム染色、ヨウ素を用いたFlemmingの染色体三重染色、Liebのアミロイド染色、Liebのアミロイド染色、Newtonのクリスタルバイオレット-ヨウ素法によるクロマチンや核小体の染色への使用について認証済みです。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0775-VAR:
C0775-BULK:
C0775-H:
C0775-25G:
C0775-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipocalin 2 induces the epithelial-mesenchymal transition in stressed endometrial epithelial cells: possible correlation with endometriosis development in a mouse model.
Liao CJ, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147, 179-179 (2013)
Sharma A
Plant Chromosomes (1999)
A combined assay of cell viability and in vitro cytotoxicity with a highly water-soluble tetrazolium salt, neutral red and crystal violet.
Ishiyama M, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 19, 1518-1518 (1996)
Vera van de Pol et al.
International journal of molecular sciences, 20(13) (2019-07-05)
Bicuspid aortic valve (BAV), the most common congenital heart defect, is associated with an increased prevalence of aortic dilation, aortic rupture and aortic valve calcification. Endothelial cells (ECs) play a major role in vessel wall integrity. Little is known regarding
Carson S and Robertson D
Manipulation and Expression of Recombinant DNA (2005)