Merck
34182
Supelco
Leucomalachite Green-d5
analytical standard
別名:
Bis-(4-dimethylaminophenyl)phenyl-d5-methane, LMG-D5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH[C6H4N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
335.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
InChI Key
WZKXBGJNNCGHIC-CFEWMVNUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Leucomalachite Green-d5 may be used as an internal standard for the determination of the triphenylmethane dye residues in rainbow trouts by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34182-BULK:
34182-10MG:
34182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Muammer Kaplan et al.
Journal of chromatography. A, 1349, 37-43 (2014-05-29)
A rapid and simple LC-MS/MS method was developed and optimized for screening and confirmation of triphenylmethane dyes including malachite green (MG), leucomalachite green (LMG), crystal violet (CV), leucocrystal violet (LCV) and brilliant green (BG) in fish muscle with skin. Leucocrystal