製品名
マラカイトグリーン シュウ酸塩, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, ≥90%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
faint green to very dark green
mp
144-150 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL, blue to very deep blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI Key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞生存率検査で用いるアレクサンダー染色液の調製
- イムノグロブリン結合タンパク質(BiP)のアデノシントリホスファターゼ(ATPase)活性を測定するためのマラカイトグリーン-アンモニウムモリブデンアッセイ
- 第二高調波発生(SHG)法により、Escherichia coliの生きた細胞膜を介した分子の輸送を標識なしでリアルタイムに研究するための疎水性イオンとして
適合性
その他情報
927.00 g/mol - 2 molマラカイトグリーン+2 molシュウ酸一水素+1 molシュウ酸二水素の質量、または
463.50 g/mol - 1 molマラカイトグリーン+1 molシュウ酸一水素+0.5 molシュウ酸二水素の質量
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M9015-BULK:
M9015-100G:4548173203645
M9015-25G:4548173203652
M9015-VAR:
M9015-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック