32745
マラカイトグリーン シュウ酸塩
for microscopy, crystalline, S. No.: 754
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチル-4,4′-ジアミノトリフェニルカルベニウムオキサラート, ベーシックグリーン 4
About This Item
おすすめの製品
グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
crystalline
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
S. No.: 754
mp
144-150 °C
溶解性
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1450 at 609-619 nm in water
≥300 at 420-430 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI Key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
その他情報
927.00 g/mol - the mass of 2 mol malachite green + 2 mol monohydrogen oxalate + 1 mol dihydrogen oxalate, or
463.50 g/mol - the mass of 1 mol malachite green + 1 mol monohydrogen oxalate + 0.5 mol dihydrogen oxalate
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
32745-VAR:
32745-1KG:4548173315348
32745-50G:4548173315355
32745-6X1KG:
32745-BULK:
32745-100G:4548173315331
32745-4X1KG:
32745-6X100G:
32745-6X50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック