グレード
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.3-1.0)
フォーム
powder or crystals
テクニック
titration: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
溶解性
methanol: 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥1000 at 525-535 nm in 50% ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI Key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- サフラニン Oは、微生物染色剤 (特にグラム陽性菌とグラム陰性菌を区別するためのグラム染色の対比染色剤)として、そして細菌胞子の染色に広く用いられています
- ヒトと動物の組織学的検体および核におけるグリコサミノグリカンの存在を明らかにするために使用されています。
- Bendaのポリクローム染色剤の成分です。
- 植物染色用のさまざまなポリクローム染色剤およびリグニン染色剤の成分です。
- サイトスピン調製物中の肥満細胞の実証および 手術凍結切片の染色にも使用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
84120-BULK:
84120-VAR:
84120-25G:
84120-6X100G:
84120-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック