Merck
38800
Supelco
マラカイトグリーンクロリド
analytical standard
別名:
N,N,N',N'-テトラメチル-4,4'-ジアミノトリフェニルカルベニウムクロリド, ベーシックグリーン4, マラカイトグリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25ClN2
CAS番号:
分子量:
364.91
カラーインデックス番号:
42000
Beilstein:
3580148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニート標準物質であるマラカイトグリーンクロリド(MG)は、分析物の検出、食品着色品質管理、およびご使用の製品の安全性管理のためにご提供します。マラカイトグリーンは低価格で効率が高いカチオン性トリフェニルメタン色素であり、真菌、細菌および寄生虫感染症に対する治療で高い有効性を示します。MGは、紙、織物、アクリル業界でも使用されており、駆虫薬、食品添加物、着色料、医用消毒薬などとして用いられています。
マラカイトグリーンクロリドはトリフェニルメタン色素の 1 種で、一般的に水産養殖で使用されカビによる感染症に対して高い効果があります。
アプリケーション
マラカイトグリーンクロリドは、動物基質を使用してその発癌性を調べる際に、分析標準物質として使用できます。この物質のアイデンティティを確認し、マラカイトグリーンクロリドの純度を測定するために、プロトン核磁気共鳴(1H)、炭素13核磁気共鳴(13C NMR)、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、およびガスクロマトグラフィー(GC)が使用されます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
38800-BULK:
38800-25MG:
38800-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stijn Van Cleuvenbergen et al.
Nature communications, 9(1), 3418-3418 (2018-08-26)
Recent developments in nonlinear optical light scattering techniques have opened a window into morphological and structural characteristics for a variety of supramolecular systems. However, for the study of dynamic processes, the current way of measuring is often too slow. Here
Sandra H Klompmaker et al.
Nature communications, 8(1), 1879-1879 (2017-12-02)
Cells acquire free metals through plasma membrane transporters. But, in natural settings, sequestering agents often render metals inaccessible to transporters, limiting metal bioavailability. Here we identify a pathway for metal acquisition, allowing cells to cope with this situation. Under limited
Yoshinobu Uemoto et al.
BMC genomics, 18(1), 874-874 (2017-11-15)
Umami is a Japanese term for the fifth basic taste and is an important sensory property of beef palatability. Inosine 5'-monophosphate (IMP) contributes to umami taste in beef. Thus, the overall change in concentration of IMP and its degradation products
Jucimara Baldissarelli et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 1849-1857 (2016-11-12)
Diseases related to thyroid hormones have been extensively studied because affect a large number of individuals, and these hormones participate in the regulation of the whole organism homeostasis. However, little is known about the involvement of purinergic signaling related to
Determination of malachite green in aquatic products based on magnetic molecularly imprinted polymers
Lin Z-Z, et al.
Food Chemistry, 200, 32-37 (2016)