Merck
125660
Sigma-Aldrich
ロイコマラカイトグリーン
powder
別名:
4,4′-ベンジリデンビス(N,N-ジメチルアニリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
330.47
Beilstein:
2140506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
mp
100-102 °C (lit.)
λmax
623 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
InChI Key
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ロイコマラカイトグリーンは、目に見えない血痕を検出するために使用される推定試験において試薬として使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ロイコマラカイトグリーン(LMG)は、水産業において抗真菌剤として広く使用されているトリフェニルメタン色素であるマラカイトグリーンの主な代謝物です。ロイコマラカイトグリーンを摂取したラットの肝臓で形成されたDNA付加物は、弱い変異原性または発がん作用を持つことが確認されています。 LMGは、血液推定試験の試薬として最も広く使用されているものの1つです。血液の存在下では特徴的な緑色を呈します。LMGは血液中のDNAを破壊するため、DNAを回収して増幅できる可能性は低下するまたはなくなります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
125660-25G:
125660-5G:
125660-VAR:
125660-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
AOZ VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33347
AOZ
AMOZ VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33349
AMOZ
High incidence of blood exposure due to imperceptible contaminated splatters during oral surgery.
Ishihama K
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 66(4), 704-710 (2008)
Becker, Ronald F. Becker, Aric W. Dutelle
Criminal Investigation (2012)
Evidence of aerosolised floating blood mist during oral surgery.
Ishihama K
Journal of Hospital Infection, 71(4), 359-364 (2009)
Mutagenicity and carcinogenicity in relation to DNA adduct formation in rats fed leucomalachite green.
Culp SJ
Mutation Research, 506-507, 55-63 (2002)
Chaoyang Long et al.
Journal of chromatography. A, 1203(1), 21-26 (2008-07-29)
With a new oxidant for post-column chemical derivation, a novel approach was developed for the determination of Malachite Green (MG) and Leucomalachite Green (LMG) in fish by high-performance liquid chromatography (HPLC). A C(8) column was used for separation, and elution