テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3
InChI Key
OAZWDJGLIYNYMU-WFGJKAKNSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32834-VAR:
32834-10MG:
32834-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック