About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15N3O3
CAS番号:
分子量:
201.22
Beilstein:
179765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-120 °C
適合性
passes test for identity
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
InChI Key
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
AMOZ has been used as analytical standard for the determination of residues of nitrofurans and their metabolites, AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone) in animal tissues using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33349-VAR-R:
33349-BULK-R:
33349-50MG-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック