Merck
71251
Supelco
酢酸
analytical standard
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
E番号:
E260
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
800 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能
pungent
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。更なるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71251-BULK-F:
71251-5ML-F:4548173983844
71251-1ML-F:
71251-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
酢酸 溶液 suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
45754
酢酸 溶液
イソ吉草酸 analytical standard
Supelco
78651
イソ吉草酸
吉草酸 analytical standard
Supelco
75054
吉草酸
酢酸 glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
695092
酢酸
酢酸 溶液 1 M CH3COOH (1 N), Titripur®
Supelco
1.60305
酢酸 溶液
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
Ilse Cleenwerck et al.
International journal of food microbiology, 125(1), 2-14 (2008-02-02)
Acetic acid bacteria are Gram-negative, obligate aerobic bacteria that have the ability to incompletely oxidize alcohols or sugars to organic acids as end products. They are widespread in nature and most of them are capable to oxidize ethanol as substrate
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Teagen D Quilichini et al.
The Plant cell, 26(11), 4483-4498 (2014-11-22)
Pollen grains are encased by a multilayered, multifunctional wall. The sporopollenin and pollen coat constituents of the outer pollen wall (exine) are contributed by surrounding sporophytic tapetal cells. Because the biosynthesis and development of the exine occurs in the innermost
F Commodari et al.
NMR in biomedicine, 4(4), 192-200 (1991-08-01)
1H NMR was used to analyze human cerebrospinal fluid (CSF) from a group of neurological disease controls and from a vitamin B12 deficient patient. The spectra were acquired at either 7.06 or 9.40 T at ambient temperature with CSF freeze