認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
フォーム
liquid
濃度
49-51% (T)
テクニック
HPLC: suitable
密度
1.049 g/cm3
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 270 nm Amax: 0.02
λ: 300 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
CC(O)=O
アプリケーション
PFAS testing
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
以下の溶媒/試薬として使用されます:
- 以後のLC-MS/MS分析のための大腸菌ベースのポルフィリンの抽出
- サトウキビバガスパルプ中の炭水化物組成のHPLC定量
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45754-100ML-F:4548173941622
45754-BULK-F:
45754-VAR-F:
45754-500ML-F:4548173941639