Merck
1.37035
SAFC
酢酸 溶液
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
別名:
Acetic acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
pH
3 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1