Merck
1.00062
Supelco
Acetic acid
96%, for analysis EMSURE®
別名:
Acetic acid solution, Ethanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
製品名
酢酸 溶液, for analysis EMSURE®
グレード
reagent
品質水準
蒸気圧
15.2 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥96.0% (alkalimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
463 °C
expl. lim.
4-19.9 % (v/v)
不純物
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm Au (Gold)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Be (Beryllium)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Cu (Copper)
≤0.020 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Ge (Germanium)
≤0.050 ppm In (Indium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.050 ppm Zn (Zinc)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zr (Zirconium)
≤0.200 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤2 ppm Acetaldehyde
SMILES記法
CC(O)=O
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117.9 °C/1013 hPa
mp
16.6 °C
転移温度
flash point 39 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 96.0 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acetaldehyde: ≤ 2 ppm
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Au (Gold): ≤ 0.010 ppm
B (Boron): ≤ 0.100 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.010 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.020 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.200 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.020 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.020 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.100 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.050 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.050 ppm
In (Indium): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 0.100 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.020 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.020 ppm
Pt (Platinum): ≤ 0.100 ppm
Sn (Tin): ≤ 0.050 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.100 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.050 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.100 ppm
Indifference against chromic acid: conforms
Substances reducing potassium permanganate: conforms
Evaporation residue: ≤ 5 ppm
Dilution test: conforms
Date of expiry: see product label
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
リン酸 for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00573
リン酸
酢酸 glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
酢酸
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
エタノール absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
エタノール
キトサン medium molecular weight
Sigma-Aldrich
448877
キトサン