Merck
1.09951
Supelco
酢酸 溶液
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
別名:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
テクニック
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
102 °C
mp
-25 °C
転移温度
flash point >100 °C (External MSDS)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(℃)
> 100 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
酢酸 溶液 for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59166
酢酸 溶液
酢酸 glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
酢酸
酢酸 for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
酢酸