Merck
8.18755
Sigma-Aldrich
Acetic acid
99-100%, for synthesis
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.22
製品名
酢酸, for synthesis
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
485 °C
800 °F
有効性
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
動粘度
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
flash point 39 °C
溶解性
soluble 602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
酢酸 ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W200611
酢酸
酢酸 for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33001
酢酸