Merck
1.59166
Supelco
Acetic acid solution
30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
別名:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
製品名
酢酸 溶液, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
グレード
reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid()
濃度
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
転移温度
flash point >100 °C
密度
1.039 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay: 29.0 - 31.0 % (w/v)
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
酢酸 ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W200611
酢酸
酢酸 for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
酢酸
酢酸 (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
SAFC
1.00056
酢酸
酢酸 anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00063
酢酸
酢酸 for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43808
酢酸
酢酸 glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
酢酸