グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7%
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
Cr2O72- reducers, passes test
MnO4- reducers, passes test
≤0.0004 meq/g Titr. base
≤0.01% acetic anhydride
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
SMILES記法
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695092-100ML:4.548173923673E12
695092-500ML-GL:4.54817392371E12
695092-4L:4.548173923697E12
695092-500ML:4.548173923703E12
695092-2.5L:4.54817392368E12
695092-2.5L-GL:4.548173953212E12