Merck
32666
Supelco
メラミン-13C3
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H6N6
CAS番号:
分子量:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
mp
>300 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Melamine-13C3 may be used as an analytical standard for the determination of melamine in milk powder samples by liquid chromatography-electrospray ionization-isotope dilution mass spectrometry (LC-ESI-IDMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32666-VAR:
32666-BULK:
32666-10MG:
32666-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
The effects of isotope-labeled analogs on the LC-IDMS measurement by comparison of ESI responses and matrix effect of melamine, 13C3-melamine, 13C3 + 15N3-melamine, and 15N3-melamine.
Li XQ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(12), 3233-3243 (2017)