certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1379183
APIファミリー
melamine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Melamine is a nitrogen-rich chemical employed in the production of plastics, resins, laminates, adhesives as well as flame retardants. It may also be utilized as a fertilizer. It is one of the metabolites of cyromazine, which is approved for use as an insecticide on a wide range of vegetable crops.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1274-1G-PW:
PHR1274-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Melamine; 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride