安全性情報
8.08614
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
別名:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N6
CAS番号:
分子量:
126.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-615-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
66.65 hPa ( 315 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>600 °C
有効性
3161 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
溶解性
3.2 g/L
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup