Merck
H7250
Sigma-Aldrich
ヒスタミン 二塩酸塩
≥99% (TLC), powder, endogenous histamine receptor agonist
別名:
2-(4-イミダゾリル)エチルアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
184.07
Beilstein:
3624116
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ヒスタミン 二塩酸塩, ≥99% (TLC), powder
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
mp
249-252 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI Key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒスタミン二塩酸塩は、ヒスタミン誘導体の一つです。ヒスタミン二塩酸塩は、T 細胞およびナチュラルキラー細胞の活性化を阻害する ROS(活性酸素種)の形成を防ぎます。ヒスタミン二塩酸塩は、腫瘍細胞のアポトーシスに関与しています。患者における急性骨髄性白血病の再発を防ぎます。
アプリケーション
ヒスタミン二塩酸塩は下記に使用されています。
  • 興奮性シナプス後電位(EPSP)発生の補助伝達物質としてHPLC(高速液体クロマトグラフィー)を使用した魚におけるヒスタミン二塩酸塩のレベルの同定
  • モルモットにおける抗原に対する気管反応の評価
生物化学的/生理学的作用
内在性のヒスタミン受容体H1, H2のアゴニストです。一酸化窒素シンターゼを活性化します。強力な血管拡張剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のHistamine Receptors(ヒスタミン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、神経科学研究のための注目製品の一つです。こちらをクリックすると、神経科学研究用のさらに多くの注目製品をご覧いただけます。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H7250-10G:
H7250-VAR:
H7250-10MG:
H7250-5G:
H7250-BULK:
H7250-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nitric oxide as an orthograde cotransmitter at central synapses of Aplysia: responses of isolated neurons in culture
Jacklet JW and Koh HY
American Zoologist, 41(2), 282-291 (2001)
Maternal dietary antigens and the immune response in the offspring of the guinea-pig.
Telemo E, et al.
Immunology, 62(1), 35-35 (1987)
Histamine H4 receptor: a Novel Drug Target For Immunoregulation and Inflammation (2013)
Determination of some quality criteria of cold storaged marinated anchovy under vacuum and modified atmosphere conditions
Guncsen U, et al.
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11(2), 282-291 (2011)
Immunotherapy with histamine dihydrochloride for the prevention of relapse in acute myeloid leukemia
Martner A, et al.
Expert Review of Hematology, 3(4), 381-391 (2010)