Merck
H0600000
ヒスタミン 二塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(4-イミダゾリル)エチルアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
184.07
Beilstein:
3624116
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
histamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
249-252 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI Key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ヒスタミン二塩酸塩EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
内在性のヒスタミン受容体H1, H2のアゴニストです。一酸化窒素シンターゼを活性化します。強力な血管拡張剤です。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
H0600000-1EA:
H0600000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuki Bessho et al.
Neuroscience letters, 578, 106-110 (2014-07-06)
In mammals, it is established that histamine is a neurotransmitter and/or neuromodulator in the central nervous system. It is produced by the enzyme histidine decarboxylase (HDC) in the tuberomammillary nucleus of the posterior hypothalamus. However, HDC as well as histaminergic
Kevin B Freeman et al.
Psychopharmacology, 231(12), 2395-2403 (2014-01-09)
Recent research has demonstrated that the drug, histamine, can function as a punisher of cocaine self-administration. However, little is known about how drug punishers affect the maximum reinforcing effectiveness of drugs as reinforcers. The goal of the present study was
Guadalupe-Elide Morales-Figueroa et al.
ACS chemical neuroscience, 5(8), 637-645 (2014-06-03)
High levels of histamine H3 receptors (H3Rs) are found in the globus pallidus (GP), a neuronal nucleus in the basal ganglia involved in the control of motor behavior. By using rat GP isolated nerve terminals (synaptosomes), we studied whether H3R
Nico A Jansen et al.
Journal of neurophysiology, 113(1), 58-70 (2014-10-10)
We tested the possibility that the trigeminoparabrachial tract (VcPbT), a projection thought to be importantly involved in nociception, might also contribute to sensation of itch. In anesthetized rats, 47 antidromically identified VcPbT neurons with receptive fields involving the cheek were
Lydia M M Vermeer et al.
Experimental neurology, 263, 8-16 (2014-09-30)
Migraine is one of the most common neurological disorders, leading to more than 1% of total disability reported and over 68 million visits to emergency rooms or physician's offices each year in the United States. Three times as many women