Merck
MAK432
Sigma-Aldrich
Histamine Quantification Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Histamine Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
品質水準
アプリケーション
food and beverages
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
Histamine is a biogenic amine, generated from the single decarboxylation of the amino acid histidine. Histamine food poisonings are allergy-like food poisonings caused by the ingestion of spoiled food containing markedly elevated histamine levels. Elevated levels of bacterial fermentation can lead to elevated histamine in various food and drink sources such as fish, fermented meat, milk, cheese, beer, and wine.
アプリケーション
The Histamine Quantification Assay Kit may be used for:
  • Food and Beverage Testing
  • Bacterial Fermentation Analysis
特徴および利点
適合性
The kit is suitable for the quantification of histamine in various food and beverage samples.
原理
The kit is based on the enzymatic oxidation of histamine, which is coupled to the reduction of the formazan WST reagent. The intensity of the product color, measured at 450 nm, is directly proportional to histamine concentration in the sample.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence that histamine is the causative toxin of scombroid-fish poisoning.
Morrow J D, et al.
The New England Journal of Medicine, 324(11), 716-720 (1991)