Merck
H5388
Sigma-Aldrich
ヒアルロン酸 ナトリウム塩 雄鶏トサカ由来
avian glycosaminoglycan polysaccharide
別名:
ポリ(β-グルクロン酸-[1→3]-β-N-アセチルグルコサミン-[1→4]), 交互共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
chicken (rooster comb)
フォーム
powder
不純物
≤2% protein (Lowry)
white
溶解性
water: ~5 g/L
微量陽イオン
Na: 3-7%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
アプリケーション
鶏冠由来のヒアルロン酸ナトリウム塩は、以下に使用されています:
  • 二層性ゼラチンスキャフォールドの成分
  • モルモットの左耳手術におけるゲンタマイシンの放出のためのビークル
  • ヒト胚性腎細胞株293Tにおけるヒアルロン酸結合アッセイ
生物化学的/生理学的作用
グルクロン酸とN-アセチルグルコサミンの2糖単位の繰り返しからなる高分子量ポリマーは、細胞外マトリックスの成分である複雑なプロテオグリカン凝集体のコアを形成します。
ヒアルロン酸は、皮膚、結合組織、硝子体液、および関節液に存在する多糖です。組織の水和に重要であり、損傷後の皮膚の再生に関与します。ヒアルロン酸は、皮膚科学および眼科学的アプリケーションとは別に、ドラッグデリバリー用のビークルとしても応用されます。ヒアルロン酸はまた、抗酸化および抗糖化性質を示します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H5388-100MG:
H5388-VAR:
H5388-1G:
H5388-50MG:
H5388-250MG:
H5388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyaluronic acid enhances gene delivery into the cochlea
Shibata SB, et al.
Human Gene Therapy, 23(3), 302-310 (2011)
Effect of ultrasonic degradation of hyaluronic acid extracted from rooster comb on antioxidant and antiglycation activities
Hafsa J, et al.
Pharmaceutical biology, 55(1), 156-163 (2017)
Hyaluronan binding motifs of USP17 and SDS3 exhibit anti-tumor activity
Ramakrishna S, et al.
PLoS ONE, 7(5), e37772-e37772 (2012)
Extraction, purification and characterization of hyaluronic acid from Rooster comb
Kulkarni SS, et al.
Journal of Applied and Natural Science, 10(1), 313-315 (2018)
Purification and characterization of hyaluronic acid from chicken combs
Rosa CS, et al.
Ciencia Rural, 42(9), 1682-1687 (2012)
資料
There are five identified glycosaminoglycan chains (see Figure 1): Hyaluronan is not sulfated, but the other glycosaminoglycan chains contain sulfate substituents at various positions of the chain.
There are five identified glycosaminoglycan chains (see Figure 1): Hyaluronan is not sulfated, but the other glycosaminoglycan chains contain sulfate substituents at various positions of the chain.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.