Merck
H7630
Sigma-Aldrich
ヒアルロン酸 ナトリウム塩 ウシ硝子体体液由来
別名:
ポリ(β-グルクロン酸-[1→3]-β-N-アセチルグルコサミン-[1→4]), 交互共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C14H21NaNO11)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.77
由来生物
bovine (vitreous humor)
品質水準
フォーム
powder
white
溶解性
water: ~5 g/L
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ硝子体液由来のヒアルロン酸ナトリウム塩は以下に使用されています:
  • 人工滑液を生成する成分として。
  • ヒト鼻由来RPMI 2650細胞における酸化ストレスおよびインターロイキン8(IL-8)の産生を誘導する役割の研究。
  • B細胞増殖への影響の検討。
  • モルビリウイルスのノイラミニダーゼアッセイにおける基質として。
生物化学的/生理学的作用
グルクロン酸とN-アセチルグルコサミンの二量体の反復からなる高分子量ポリマーが、細胞外マトリクスに見られる複雑なプロテオグリカン集合体の核を形成します。
ヒアルロン酸(HA)はウシ硝子体液中に多量に存在します。分子量は69,293.9Daで、等電点はpH 5.82です。ウシHAは高濃度エンドトキシンで、DNAおよびRNAの混入物質とともに多分散しています。 細胞膜においてHA合成酵素(HAS)は循環HAの合成にかかわっています。HAは、炎症、免疫調節、接着、胚の発達、および腫瘍の進行など、多くの生理過程にかかわっています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H7630-VAR:
H7630-50MG:
H7630-500MG:
H7630-100MG:
H7630-10MG:
H7630-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of hyaluronic acid in cattle: physiological variations related to age, periparturition and in clinical cases of paratuberculosis
Jolly A, et al.
Journal of Veterinary Science and Technology, 7(4), 342-346 (2016)
Evaluation of Hyaluronan from Different Sources: Streptococcus z ooepidemicus, Rooster Comb, Bovine Vitreous, and Human Umbilical Cord
Shiedlin A, et al.
Biomacromolecules, 5(6), 2122-2127 (2004)
Effect of high, medium, and low molecular weight hyaluronan on inflammation and oxidative stress in an in vitro model of human nasal epithelial cells
Albano GD, et al.
Mediators of Inflammation, 2016 (2016)
Yi-Wen Lin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-01)
Osteoarthritis (OA) is the most common joint disease type and is accompanied by varying degrees of functional limitation. Both hyaluronic acid (HA) joint injections and pain relievers are efficient treatments for early-stage osteoarthritis. However, for the decomposition by hyaluronidase and
Sequence and structure alignment of Paramyxoviridae attachment proteins and discovery of enzymatic activity for a morbillivirus hemagglutinin.
Langedijk JP, et al.
Journal of virology, 71(8), 6155-6167 (1997)
資料
There are five identified glycosaminoglycan chains (see Figure 1): Hyaluronan is not sulfated, but the other glycosaminoglycan chains contain sulfate substituents at various positions of the chain.
There are five identified glycosaminoglycan chains (see Figure 1): Hyaluronan is not sulfated, but the other glycosaminoglycan chains contain sulfate substituents at various positions of the chain.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.