Merck
94137
Sigma-Aldrich
ヒアルロン酸 ナトリウム塩
mol wt 10,000-30,000
別名:
ヒアルロン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
(Streptococcus equi)
フォーム
powder
分子量
10,000-30,000
white
溶解性
water: ~5 g/L
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒアルロン酸、陰イオン、非硫酸化グリコサミノグリカン(GAG)は、炎症、細胞シグナル伝達、細胞移動、細胞分化、組織工学、および創傷治癒の研究に使用できます。ヒアルロン酸は、ヒアルロニダーゼなどの異化酵素を同定および特性評価するための基質として使用できます。ヒアルロン酸は、創傷治癒用途のための生物学的足場およびヒトの皮膚のヒアルロン酸フィラーの開発のための生体材料研究に使用される可能性があります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの広範な多糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
94137-50MG:
94137-VAR:
94137-BULK:
94137-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuming Zhang et al.
Biomaterials, 35(10), 3243-3251 (2014-01-21)
Hydrogels have been widely used for 3-dimensional (3D) cell culture and tissue regeneration due to their tunable biochemical and physicochemical properties as well as their high water content, which resembles the aqueous microenvironment of the natural extracellular matrix. While many
Cross-linked hyaluronic acid based gel and wound healing.
Richard Koehn et al.
Veterinary surgery : VS, 43(2), 227-227 (2014-02-05)
Naresh Chandra et al.
Viruses, 11(3) (2019-03-16)
Epidemic keratoconjunctivitis (EKC) is a severe ocular disease and can lead to visual impairment. Human adenovirus type-37 (HAdV-D37) is one of the major causative agents of EKC and uses sialic acid (SA)-containing glycans as cellular receptors. Currently, there are no
Naresh Chandra et al.
Viruses, 11(3) (2019-03-16)
Glycans on plasma membranes and in secretions play important roles in infection by many viruses. Species D human adenovirus type 37 (HAdV-D37) is a major cause of epidemic keratoconjunctivitis (EKC) and infects target cells by interacting with sialic acid (SA)-containing
Treatment of hyaluronan accumulation ameliorates high-fat diet-induced insulin resistance in mice.
Per Fogelstrand et al.
Diabetes, 62(6), 1816-1817 (2013-05-25)