由来生物
(Streptococcus equi)
品質水準
フォーム
powder
分子量
500,000-750,000
色
white
溶解性
water: ~5 g/L
適合性
conforms to structure for Infrared spectrum
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
75574-BULK:
75574-10MG:
75574-50MG:
75574-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック