Merck
S4264
Sigma-Aldrich
スペルミン
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
N,N′-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン, ゲロンチン, ノイリジン, ムスクラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
202.34
Beilstein:
1750791
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
microbial
synthetic
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥96%
フォーム
solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI Key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スペルミンは以下の用途に使用されています:
  • バッファーの成分として(MgSO4プロトコルの二価カチオンをスワップしてクロモゾームを無傷のまま安定に保持します
  • 劈開直後の新鮮な雲母表面の修飾
  • 敗血症マウスの生存率へのスペルミンの効果、および死に至る可能性のある全身炎症性疾患におけるスペルミンの役割研究
生物化学的/生理学的作用
スペルミンは、プトレシン、スペルミジンと共に大多数の生細胞の増殖と生存に必要なポリアミン(ポリカチオン)のファミリーです。ポリアミンは、プロテオグリカン、糖化タンパク質、核酸(DNA、RNA)などの負荷電分子と相互作用します。生体ポリアミンは、様々なレベルでのタンパク質合成の調節にみられます。この効果は、ポリアミンがtRNA、mRNA、rRNAの二次構造に結合し作用することからも説明できます。スペルミンは、核酸のらせん構造やヒストンなど糖化タンパク質のコンフォメーションの安定化にも役立ちます。スペルミンとスペルミジンは、様々な核酸トランスフェクションのプロトコールの成分として用いられます。
ポリアミン部位におけるNMDAグルタミン酸受容体アゴニスト/アンタゴニスト混合型です。高濃度(1 mM)では神経保護作用が確認されていますが、低濃度では神経毒性が確認されています。ストリキニーネ非感受性のグリシン部位でアゴニストの効果を高めます。細胞の増殖や分化に関与しており、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。
ポリアミン部位におけるNMDAアゴニスト/アンタゴニスト混合型です。細胞の増殖や分化に関与しており、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。
ポリアミン部位におけるNMDAグルタミン酸受容体アゴニスト/アンタゴニスト混合型です。高濃度(1 mM)では神経保護作用が確認されていますが、低濃度では神経毒性が生じます。ストリキニ-ネ非感受性のグリシン部位でアゴニストの効果性を高めます。細胞の増殖や分化に関与しており、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S4264-1G:
S4264-BULK:
S4264-10G:
S4264-VAR:
S4264-25G:
S4264-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dong M, et al.
Journal of Immunology, 178(5), 3016-3022 (2007)
Fractionation of chromosome 15 with an affinity-based approach using magnetic beads
Vitharana S N and Wilson G S
Genomics, 87(1), 158-164 (2006)
Miyuki Murata et al.
Current eye research, 42(12), 1674-1683 (2017-09-25)
Purpose/Aim of the study: To explore the possible role of vascular adhesion protein-1 (VAP-1) via its enzymatic function as a semicarbazide-sensitive amine oxidase (SSAO) in the pathogenesis of proliferative diabetic retinopathy (PDR). The levels of soluble VAP-1/SSAO and the unsaturated
Lydia P P Liew et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 452-454 (2012-12-26)
Screening of synthesized and isolated marine natural products for in vitro activity against four parasitic protozoa has identified the ascidian metabolite 1,14-sperminedihomovanillamide (orthidine F, 1) as being a non-toxic, moderate growth inhibitor of Plasmodium falciparum (IC(50) 0.89 μM). Preliminary structure-activity
Navasona Krishnan et al.
Nature chemical biology, 10(7), 558-566 (2014-05-23)
PTP1B, a validated therapeutic target for diabetes and obesity, has a critical positive role in HER2 signaling in breast tumorigenesis. Efforts to develop therapeutic inhibitors of PTP1B have been frustrated by the chemical properties of the active site. We define