Merck
A0185
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ビオチン−ペルオキシダーゼ マウス宿主抗体
clone BN-34, purified immunoglobulin
別名:
モノクロナール抗ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BN-34, monoclonal
包装
vial of 0.5 mL
テクニック
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
indirect ELISA: 1:30,000
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
競合ELISAを用いた場合、本抗体は遊離ビオチンおよびビオサイチンを認識します。間接ELISAまたは免疫組織化学染色を用いた場合、本抗体は、さまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンも認識します。特異性は、マルチウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対するビオチン化ヤギ抗体を使用して評価されました。
Monoclonal Anti-Biotin (mouse IgG1 isotype) has been derived from the BN-34 hybridoma produced by the used successfully for detection of micro-injected, fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from biotin-haptenized cytoskeletal proteins which enable BALB/c mice immunized with biotinylated keyhole limpet hemocyanin (KLH).
免疫原
ビオチン-KLH結合体
アプリケーション
アビジンの代わりに使用して、非特異的な結合を低減させることができます。
本抗体は、増幅技術、ELISA、免疫ブロッティング、in situ核酸ハイブリダイゼーション、フローサイトメトリー、画像分析、または共焦点顕微鏡法に使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
Monoclonal Anti-Biotin Peroxidase antibody produced in mouse has been used:
  • in immunohistochemistry
  • in western blot
  • as secondary antibody to detect the presence of aptamer on the membrane
生物化学的/生理学的作用
Biotin is an essential vitamin required for cells in living organisms and in cultures. The high binding affinity of biotin to egg white avidin or bacteria-derived streptavidin has been used to design immunoassays for detecting antigen-antibody interactions. The use of monoclonal anti-biotin IgG can enhance the sensitivity of such avidin-biotin immunoassays. The monoclonal antibody functions by selectively enlarging and bridging the avidin-biotin-enzyme complexes, thereby increasing the signals from substrate conversion. Furthermore, this antibody can be used in many other applications where biotin may be introduced as target label.
Monoclonal Anti-Biotin-Peroxidase antibody specific for biotin conjugated to various proteins. The antibody recognizes free biotin and biocytin using competitive ELISA. Using indirect ELISA or immuno­histo­chemical staining, the antibody also recognizes biotin conjugated to various immunoglobulins. The product specificity has been evaluated using biotinylated goat antibodies to human and rabbit antigens coated on multiwell plates.
物理的形状
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.05% MIT
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0185-1VL:
A0185-1VL-PW:
A0185-BULK:
A0185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
SIX1 is overexpressed in endometrial carcinoma and promotes the malignant behavior of cancer cells through ERK and AKT signaling
Xin X, et al.
Oncology Letters, 12(5), 3435-3440 (2016)
In vivo biotinylated recombinant influenza A virus hemagglutinin for use in subtype-specific serodiagnostic assays
Postel A, et al.
Analytical Biochemistry, 411(1), 22-31 (2011)
Improved scaffold biocompatibility through anti-Fibronectin aptamer functionalization
Galli C, et al.
Acta Biomaterialia, 42, 147-156 (2016)
Sahar Hasim et al.
FEMS yeast research, 13(6), 529-539 (2013-05-31)
Candida albicans is an opportunistic fungal pathogen in humans. It is a polymorphic fungus: it can live as yeasts, hyphae, or pseudohyphae. Biotin is required for cell growth and fatty acid metabolism because it is used as a cofactor for
Alexander Postel et al.
Analytical biochemistry, 411(1), 22-31 (2010-12-22)
There is an urgent need for robust subtype-specific serological tests to diagnose influenza A virus infections in poultry and mammals, including humans. Such assays require reliable subtype-specific sources of soluble and authentically folded seroreactive hemagglutinin (HA), one of the integral