Merck
DUO92005
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit MINUS(プローブ抗ウサギMINUS)
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
由来生物
donkey (polyclonal)
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗体製品タイプ
primary antibodies
製品種目
Duolink®
化学種の反応性
rabbit
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Duolink®近傍ライゲーションアッセイ(PLA®により、タンパク質相互作用、翻訳後修飾、およびタンパク質発現レベルの内因性検出が、固定細胞および組織サンプル中の単一分子レベルで可能となります。
この製品は、使用する検出試薬に応じて、Duolink® In Situ蛍光プロトコルおよびDuolink® In Situ明視野プロトコルの両方に適用できます。
Duolink®の実験、アプリケーション、トラブルシューティングなどの実行方法については、私たちのDuolink® PLAリソースセンターをご覧ください。
完全なDuolink® PLA in situ実験を行うには、2種の標的エピトープを認識する2種の一次抗体(PLA、IHC、ICC、またはIFバリデーション済)が必要になります。その他の必要な試薬は、異なる種由来の一対のPLAプローブ(1つはPLUS、1つはMINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、およびマウント剤などです。一次抗体は、Duolink® PLAプローブとして同じ種に由来するものでなければならないことに注意してください。標準的な免疫蛍光アッセイの設備を用いて分析を行います。HRPは明視野での検出にも利用可能です。
特異性
PLAプローブ抗ウサギは、全分子ウサギIgGおよび他のウサギ免疫グロブリンの軽鎖と反応します。PLAプローブ抗ウサギは、ウシ、ニワトリ、ヤギ、モルモット、シリアンハムスター、ウマ、ヒト、マウス、ラット、およびヒツジの血清タンパク質との交差反応性はわずかです。本製品と同時に、異なる種のPLUS(プラス)プローブを使用しなければなりません。詳細については、私たちのProduct Selection Guide(製品選択ガイド)をご覧ください。
アプリケーションノート
異なる種で産生された2種の一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® PLA in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織(新鮮または凍結)に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 高い特異性(より少ない偽陽性)
  • ローリングサークル型の増幅による単一分子の感度
  • 相対的な定量が可能
  • 特別な機器は不要
  • FRETよりも迅速で簡単
  • co-IPと比較して精度が向上
  • 論文などにそのまま使用できる結果
構成
この製品は、以下のものから構成されています:
  • 5x PLA Probe Anti-Rabbit MINUS(5倍PLAプローブ抗ウサギMINUS) - オリゴヌクレオチドMINUSに抱合したロバ抗ウサギ二次抗体
  • 1x Blocking Solution(1倍ブロッキング溶液) - サンプルのブロッキング用試薬
  • 1x Antibody Diluent(1倍抗体希釈液) - PLAプローブと一次抗体の希釈用
詳細についてはデータシートをご覧ください。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
Hyun Jik Lee et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1716-1734 (2018-11-23)
Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) is a master regulator leading to metabolic adaptation, an essential physiological process to maintain the survival of stem cells under hypoxia. However, it is poorly understood how HIF1α translocates into the nucleus in stem cells
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Birgitte B Olsen et al.
BMC molecular biology, 13, 7-7 (2012-03-13)
The DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) is a nuclear complex composed of a large catalytic subunit (DNA-PKcs) and a heterodimeric DNA-targeting subunit Ku. DNA-PK is a major component of the non-homologous end-joining (NHEJ) repair mechanism, which is activated in the presence
Ivan Matic et al.
Molecular cell, 39(4), 641-652 (2010-08-28)
Reversible protein modification by small ubiquitin-like modifiers (SUMOs) is critical for eukaryotic life. Mass spectrometry-based proteomics has proven effective at identifying hundreds of potential SUMO target proteins. However, direct identification of SUMO acceptor lysines in complex samples by mass spectrometry
資料
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
プロトコル
Protocol for use of Duolink® PLA reagents for the detection of individual proteins, protein modifications, and protein-protein interactions within cell populations by flow cytometry.