Merck
DUO82047
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ洗浄緩衝液、明視野
別名:
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
物質
packing (powdered buffer pouches)
品質水準
製品種目
Duolink®
テクニック
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
保管温度
20-25°C
アプリケーション
Duolink®近接ライゲーションアッセイ(PLA®により、固定化された細胞や組織サンプルにおけるタンパク質相互作用、翻訳後修飾、1種類のタンパク質の発現レベルを検出することができます。
本製品はDuolink® In Situ Brightfieldアッセイプロトコールに従って使用してください。
Duolink®を用いた実験、応用例、トラブルシューティングの方法などの情報は、
Duolink® PLAリソースセンターのサイトをご覧ください。
完全なDuolink® in situアッセイを行うには、2つの標的エピトープを認識する2種類の一次抗体(PLA、IHC、ICCまたはIF、検証済み)が必要です。この他、各生物種由来のPLAプローブのペア(1つのPLUSと1つのMINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、マウントメディウムが必要です。一次抗体は、Duolink® PLAプローブと同じ生物種由来のものでなければならないことにご留意ください。解析は明視野検出用のHRPを用いて行います。
特異性
Duolink® In Situ Brightfieldアッセイでの標本スライドの洗浄にはDuolink®In Situ 洗浄バッファー、Brightfieldを使用します。詳細はデータシートをご覧ください。
アプリケーションノート
異なる生物種に由来する2つの一次抗体が必要です。標準的な免疫蛍光法(IF)、免疫組織化学法(IHC)または免疫細胞化学法(ICC)で一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)をテストして、最適な固定法、ブロッキング法、および力価条件を決定してください。Duolink® PLA in situ試薬は、固定化された細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)標本、(新鮮または凍結)組織での使用に適しています。必要最小細胞数の規定はありません。
Duolink®プロジェクトを推進するため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、弊社にお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する。
特異性
Duolink® In Situ明視野アッセイでの標本スライドの洗浄にはDuolink®In Situ洗浄バッファー(明視野)を使用します。詳細についてはデータシートをご覧ください。
アプリケーションノート
2つの異なる種で産生した2つの一次抗体が必要です。お客様の一次抗体(IgG-クラス、モノクローナルまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光染色(IF)、免疫組織染色(IHC)または免疫細胞染色(ICC)アッセイで試験し、最適な固定、ブロッキングおよび力価条件を決定します。Duolink® in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 高い特異性(より少ない偽陽性)
  • ローリングサークル型の増幅による単一分子の感度
  • 相対的な定量が可能
  • 特別な機器は不要
  • FRETよりも迅速で簡単
  • co-IPと比較して精度が向上
  • 論文などにそのまま使用できる結果
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Agata Zieba et al.
Clinical chemistry, 56(1), 99-110 (2009-11-21)
The in situ proximity ligation assay (PLA) allows a protein or protein complex to be represented as an amplifiable DNA molecule. Recognition is mediated by proximity probes consisting of antibodies coupled with oligonucleotides. Upon dual binding of the proximity probes
Annabel Christ et al.
Developmental cell, 22(2), 268-278 (2012-02-22)
Sonic hedgehog (SHH) is a regulator of forebrain development that acts through its receptor, patched 1. However, little is known about cellular mechanisms at neurulation, whereby SHH from the prechordal plate governs specification of the rostral diencephalon ventral midline (RDVM)
Lei Zhu et al.
The Prostate, 73(2), 219-226 (2012-07-19)
PSA is the most useful prostate cancer marker. However, its levels are increased also in some non-malignant conditions. In circulation, the majority of PSA is complexed with protease inhibitors, including α(1) -antichymotrypsin (ACT). The proportion of the PSA-ACT complex is
Yoshihiro Akimoto et al.
Clinical proteomics, 8(1), 15-15 (2011-09-22)
The objective of the present study is to identify proteins that change in the extent of the modification with O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAcylation) in the kidney from diabetic model Goto-Kakizaki (GK) rats, and to discuss the relation between O-GlcNAcylation and the
Teng-Jian Zhou et al.
Theranostics, 7(5), 1389-1406 (2017-04-25)
Cancer stem cells (CSCs) are a small subset of malignant cells, possessing stemness, with strong tumorigenic capability, conferring resistance to therapy and leading to the relapse of nasopharyngeal carcinoma (NPC). Our previous study suggested that cyclooxygenase-2 (COX-2) would be a
資料
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.