Merck
DUO92202
Sigma-Aldrich
Duolink® PLA Control Kit - PPI
Control Kit to reliably detect Protein-Protein Interactions (PPI) with Duolink® PLA
別名:
in situ Proximity Ligation Assay Control Kit, Protein Protein Interaction Assay Control Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.84
製品種目
Duolink®
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Duolink® PLA Control Kitは、試薬およびDuolink® PLA染色法が正しく機能するように、Duolink® PLA試薬と共に使用することを意図しています。
アプリケーション
アプリケーションノート
Duolink® PLA Controlキットには細胞と抗体が含まれ、条件が最適化されています。必要なDuolink® PLA試薬と組み合わせると、PLA実験を正しく実施して良好な結果を得るために必要なものが全て揃います。
本キットにはDuolink® PLA Controlスライド(カタログ番号DUO82202) - 固定済みSK-OV3ヒト卵巣癌細胞を含む2枚の8ウェルスライドガラスが含まれています。細胞をEGFで処理して、EGFRとHER2の相互作用を誘導しました。本キットには、ウサギ抗HER2抗体(HPA001383)のバイアル1本、およびマウスモノクローナル抗EGFR抗体(E3138)のバイアル1本 - 2種の相互作用タンパク質の検出に必要な2種の一次抗体も含まれています。
Duolink®プロジェクトを促進させるため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、メルクにお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する
近接ライゲーションアッセイ(PLA)により、Duolink®PLAを使用すれば、固定細胞でのタンパク質相互作用、翻訳後修飾、および1分子レベルでのタンパク質発現レベルの内在的検出が可能になります。
Duolink® PLA Control Kit - PPIは、ユーザー様がDuolink® PLAを信頼してご使用いただけるよう設計されています。このキットには、固定および処理済み細胞を含むスライドガラス、ならびに相互作用するタンパク質を検出し、相補的なDuolink® PLAプローブおよび検出試薬と組み合わせるとPLAシグナルを確実に生成する特定のペアの一次抗体が含まれています。分析は、標準的な免疫蛍光アッセイ装置を使用して実施されます。
特異性
本キットは、タンパク質間相互作用の検出を可能にします。SK-OV-3細胞にはHER2とEGFRが含まれており、EGFで処理すると相互作用が増加します。適切なDuolink® PLA試薬と組み合わせると、本キットは、EGF処理細胞で増加したHER2およびEGFRタンパク質相互作用の検出を可能にします。
アプリケーションノート
Duolink® PLA Control Kitでは、細胞および抗体が提供され、条件が最適化されています。必要なDuolink® PLA試薬と組み合わせると、PLA実験を正しく実施し、良好な結果を得るために必要なものが全て揃います。
本キットにはDuolink® PLA Control スライド(カタログ番号DUO82202)- 固定済みSK-OV3ヒト卵巣癌細胞を含む2枚の8ウェルスライドガラスが含まれています。細胞をEGFで処理し、EGFRとHER2の相互作用を誘導しました。本キットには、ウサギ抗HER2抗体(HPA001383)のバイアル1本およびマウスモノクローナル抗EGFR抗体(E3138)のバイアル1本 - 2種の相互作用タンパク質の検出に必要な2種の一次抗体も含まれています。
Duolink®プロジェクトを促進させるため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、弊社にお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する。
特徴および利点
  • タンパク質相互作用を検出する信頼性の高いPLAシグナル
  • Duolink® PLAの使用により信頼性が得られます
  • PLA実験にコントロールを追加します
  • 少量のターゲットに対しローリングサークル型の増幅を行うことにより感度が向上します
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 相対的な定量化が可能
  • あらゆる蛍光顕微鏡および適切なフィルターを用いて操作できます
構成
本製品の構成は次のとおりです。
  • Duolink® PLA Controlスライド(DUO82202)- EGF処理済み、固定済みSK-OV3細胞を含む2枚の8ウェルチャンバースライドです。
  • ウサギ抗ErbB2/HER2抗体(HPA001383)のバイアル1本(15 μL)
  • マウス抗EGFR抗体(E3138)のバイアル1本(25 μL)
詳しくはデータシートを参照してください。
その他情報
その他の必要なDuolink®試薬(30RXNサイズ):
Mouse/Rabbit Duolink® PLA Starter Kit: Red Starter Kit(DUO92101)またはOrange Starter Kit(DUO92102
または
PLAプローブペア(PLUSおよびMINUS):Anti-Mouse PLUS(DUO92001)およびAnti-Rabbit MINUS(DUO92005)またはAnti-Mouse MINUS(DUO92004)およびAnti-Rabbit PLUS(DUO92002);および選択対象の検出試薬:Orange(DUO92007)、Red(DUO92008)、FarRed(DUO92013)、またはGreen(DUO92014);およびWash Buffers(DUO82049およびMounting Medium with DAPI(DUO82040)。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Teng-Jian Zhou et al.
Theranostics, 7(5), 1389-1406 (2017-04-25)
Cancer stem cells (CSCs) are a small subset of malignant cells, possessing stemness, with strong tumorigenic capability, conferring resistance to therapy and leading to the relapse of nasopharyngeal carcinoma (NPC). Our previous study suggested that cyclooxygenase-2 (COX-2) would be a
Valerie Le Sage et al.
Virology, 502, 73-83 (2016-12-26)
Stress granules (SGs) are dynamic cytoplasmic aggregates of translationally silenced mRNAs that assemble in response to environmental stress. SGs appear to play an important role in antiviral innate immunity and many viruses have evolved to block or subvert SGs components
Adham Elsayed et al.
The journal of adhesive dentistry, 19(3), 221-228 (2017-06-10)
To test the bond strength and durability after artificial aging of so-called universal primers and universal multimode adhesives to lithium disilicate or zirconia ceramics. A total of 240 ceramic plates, divided into two groups, were produced and conditioned: 120 acid-etched
Franziska Wetzel et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 74(2), 373-392 (2016-09-09)
The zonula occludens (ZO)-2 protein links tight junctional transmembrane proteins to the actin cytoskeleton and associates with splicing and transcription factors in the nucleus. Multiple posttranslational modifications control the intracellular distribution of ZO-2. Here, we report that ZO-2 is a
Daniel Antfolk et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(23), E4574-E4581 (2017-05-24)
Notch signaling is a key regulator of angiogenesis, in which sprouting is regulated by an equilibrium between inhibitory Dll4-Notch signaling and promoting Jagged-Notch signaling. Whereas Fringe proteins modify Notch receptors and strengthen their activation by Dll4 ligands, other mechanisms balancing
資料
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
関連コンテンツ
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
DUO92202-1KT4061835572175