Merck
DUO94002
Sigma-Aldrich
Duolink® flowPLA Detection Kit - Green
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection
別名:
in situ Proximity Ligation Assay, Flowcytometry-PLA, Protein Protein Interaction Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.32
製品種目
Duolink®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 495 nm; λem 527 nm
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
特異性
緑色蛍光検出試薬
λ ex 495 nm励起に適したレーザーを使用してください。
λ em 527 nm蛍光に適したフィルターを使用してください。
アプリケーション
アプリケーションノート
一次抗体が必要です。お客様の一次抗体(IgG-クラス、モノクローナルまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光染色(IF)、免疫組織染色(IHC)または免疫細胞染色(ICC)アッセイで試験し、最適な固定、ブロッキングおよび力価条件を決定します。フロー検証済み抗体を推奨します。
Duolink®プロジェクトを推進するため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、メルクにお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する。
近接ライゲーションアッセイ(PLA)で、Duolink®PLAを使用すれば、固定細胞でのタンパク質相互作用、翻訳後修飾、および1分子レベルでのタンパク質発現レベルの内在的検出が可能になります。
Duolink® flowPLA Detection Kitを使ったフローサイトメトリーにより、細胞集団内のタンパク、タンパク間相互作用、およびタンパク修飾を高感度で検出することができます。Duolink® flowPLA実験の実施には、固定細胞懸濁液、対象のタンパクを特異的に認識する2つの一次抗体、1組のPLAプローブ(100RXN PLUS 1つおよび100RXN MINUS 1つ)、洗浄バッファ、およびDuolink® flowPLA Detection Kitが必要です。flowPLA Kitでは、5つの異なるフルオロフォアを利用できます。バイオレット、赤、緑、橙、遠赤色。flowPLA Kitには、フローサイトメトリーにより、結合したPLAプローブの増幅および検出を行うために必要な試薬のすべてが含まれています。解析は、標準的なフローサイトメトリーアッセイ機器を用いて行います。固定済み細胞浮遊液、一次抗体、および対応するPLAプローブを用意します。
本製品はDuolink® PLAフローサイトメトリープロトコルに従って使用してください。
Duolink®を用いた実験方法、用途、トラブルシューティングなどの情報は、Duolink® PLAフローサイトメトリーのサイトをご覧ください。
アプリケーションノート
一次抗体が必要です。お客様の一次抗体(IgG-クラス、モノクローナルまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光法(IF)、免疫組織化学(IHC)または免疫細胞化学(ICC)アッセイで試験し、最適な固定、ブロッキングおよび力価条件を決定します。フロー検証済み抗体を推奨します。
Duolink®プロジェクトを推進するため、カスタムサービスプログラムで詳細をご覧になり、弊社にお申し付けください。
Duolink®製品の全てのリストを表示する。
特徴および利点
  • フローサイトメトリー読取り値を用いてタンパク間相互作用を解析します
  • 近接ライゲーションアッセイを用いて細胞集団を解析します
  • 少量のターゲットに対しローリングサークル型の増幅を行うことにより感度が向上します
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 相対的な定量が可能
  • あらゆるフローサイトメトリー機器を用いて操作できます
  • 柔軟なプロトコルに沿って容易に実施できます
  • 論文などにそのまま使用できる結果
構成
本製品の構成は次のとおりです。
  • 検出液-緑(DUO84002)5本入り
  • ライゲーションバッファー(DUO82009)5本入り
  • 増幅バッファー(DUO82050)5本入り
  • リガーゼ(1 U/μL)
  • ポリメラーゼ(10 U/μL)
詳しくはデータシートを参照してください。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tyler J Burns et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 91(2), 180-189 (2017-01-18)
To quantify visual and spatial information in single cells with a throughput of thousands of cells per second, we developed Subcellular Localization Assay (SLA). This adaptation of Proximity Ligation Assay expands the capabilities of flow cytometry to include data relating
Sofie Selmer Andersen et al.
Cytokine, 64(1), 54-57 (2013-06-04)
Many cytokine receptors are cell surface proteins that promiscuously combine to form active signalling homo- or heterodimers. Thus, receptor chain dimerization can be viewed as a direct measure of a high probability of intracellular signalling by specific cytokines. Proximity ligation
Karl-Johan Leuchowius et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 75(10), 833-839 (2009-08-04)
Interactions between members of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family mediates cellular responses to ligand stimulation. Measurement of these interactions could provide important information and may prove useful as prognostic markers in malignancy. Therefore, to develop methods to study
Teng-Jian Zhou et al.
Theranostics, 7(5), 1389-1406 (2017-04-25)
Cancer stem cells (CSCs) are a small subset of malignant cells, possessing stemness, with strong tumorigenic capability, conferring resistance to therapy and leading to the relapse of nasopharyngeal carcinoma (NPC). Our previous study suggested that cyclooxygenase-2 (COX-2) would be a
Valerie Le Sage et al.
Virology, 502, 73-83 (2016-12-26)
Stress granules (SGs) are dynamic cytoplasmic aggregates of translationally silenced mRNAs that assemble in response to environmental stress. SGs appear to play an important role in antiviral innate immunity and many viruses have evolved to block or subvert SGs components
資料
Considerations for proper experimental design, preparation and execution of the Duolink® PLA for flow cytometry protocol.
Considerations for proper experimental design, preparation and execution of the Duolink® PLA for flow cytometry protocol.
General tips and tricks for proper experiment execution, aid in identifying potential problems, and provide solutions to ensure a successful Duolink® PLA experiment for flow cytometry.
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein-protein interactions and low abundant proteins events — until now. We have combined Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA) with flow cytometry in a convenient kit, making the analysis of protein-protein interactions with flow cytometry readouts a reality.
プロトコル
Protocol for use of Duolink® PLA reagents for the detection of individual proteins, protein modifications, and protein-protein interactions within cell populations by flow cytometry.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
DUO94002-40TST4061835515820