詳細
金属により増強されたDAB基質は塩化コバルトおよび塩化ニッケルを利用して特殊な剤型となり西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)の存在下で暗褐色/黒色の沈殿を生じます。
3, 3′ diaminobenzidine tetrahydrochloride(DAB)は発がん物質ですので取り扱いにはご注意ください。主要なHRP(西洋ワサビペルオキシダーゼ)感受性基質の1つです。DABは褐色または琥珀色で、過酸化水素とペルオキシダーゼの存在下により抗原‐抗体部位で不溶となり沈殿します。
3, 3′ diaminobenzidine tetrahydrochloride(DAB)は発がん物質ですので取り扱いにはご注意ください。主要なHRP(西洋ワサビペルオキシダーゼ)感受性基質の1つです。DABは褐色または琥珀色で、過酸化水素とペルオキシダーゼの存在下により抗原‐抗体部位で不溶となり沈殿します。
アプリケーション
- DAB基質はペルオキシダーゼのための発色基質であり様々な応用があります:免疫組織細胞化学
- インサイチューハイブリダイゼーション
- ウェスタンブロッティング
- ドットブロット法
DAB基質は免疫蛍光およびウェスタンブロッティングで使用されています。
包装
1セットに2回の反応分が含まれています。
調製ノート
標準溶液:
保管条件(標準溶液):2~8℃
最も良好な結果を得るには、使用しない時は標準溶液を2~8℃で保存してください。
- ペルオキシダーゼの発効に必要な基質の容量を決定します。
- DAB/金属濃縮液(10x)を-15~-25℃保存状態から取り出します。
注意:温度を15~25℃にはしないでください。 - DAB/金属濃縮液(10x)を過酸化物バッファーで希釈して1倍の標準溶液とします。たとえば、5 mLの基質が必要であれば、500 µLのDAB/金属濃縮液(10x)を4.5 mLの過酸化物バッファーで希釈します。
- よく混ぜます。
- 1倍の標準溶液を組織またはブロットに希望する基質の発色が見られるまで添加します。
注意:1倍の溶液は長時間安定です。
最も良好な結果を得るには、使用しない時は標準溶液を2~8℃で保存してください。
保管条件(標準溶液):2~8℃
最も良好な結果を得るには、使用しない時は標準溶液を2~8℃で保存してください。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- DAB/metal concentrate, 25 ml 10x concentrated
- Peroxide Buffer, 250 ml
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 Oral - Repr. 1B - Skin Sens. 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The developmental origin of zygodactyl feet and its possible loss in the evolution of Passeriformes.
Proceedings. Biological sciences, 281(1788), 20140765-20140765 (2014-06-27)
The zygodactyl orientation of toes (digits II and III pointing forwards, digits I and IV pointing backwards) evolved independently in different extant bird taxa. To understand the origin of this trait in modern birds, we investigated the development of the
Pathobiology of Human Disease: A Dynamic Encyclopedia of Disease Mechanisms (2014)
Adrenergic Receptor Protocols (2000)
The developmental origin of zygodactyl feet and its possible loss in the evolution of Passeriformes.
Proc. Royal Soc. Lond. B., 281(1788), 20140765-20140765 (2014)
Principles and Reactions of Protein Extraction, Purification, and Characterization (2005)