Merck
RES2041D
SAFC
3,3′-ジアミノベンジジン
別名:
3,3′,4,4′-テトラアミノビフェニル, 3,3′,4,4′-ビフェニルテトラミン, DAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
214.27
Beilstein:
1212988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
品質水準
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペルオキシダ-ゼの基質。セレンの分光光度測定に用いる試薬です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1