Merck
D7304
Sigma-Aldrich
3,3′-ジアミノベンジジン(DAB)溶液基質システム 四塩酸塩
別名:
Chromogenic substrate, DAB substrate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
形状
liquid
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
3,3′-ジアミノベンジジン(DAB)は、ペルオキシダーゼ酵素の発色基質であり、免疫組織学的手法 および免疫ブロッティング法における染色剤として有用です。最終製品はアルコール耐性であるため、DAB Liquid Substrate Systemを用いてさまざまな対比染色剤やマウント剤(封入剤)を使用できます。DAB Liquid Substrate Systemでは、迅速で便利なDAB基質溶液を生成するために必要とされるすべての発色基と緩衝液/過酸化物溶液を提供します。
アプリケーション
3,3′-ジアミノベンジジン(DAB)Liquid Substrate System四塩酸塩は、基質として以下の用途に使用されています。
  • 肝臓で発現する熱ショックタンパク質(Hsp)における変化を特定するために実施する免疫ブロットアッセイに
  • 免疫染色後の切片の可視化に
  • マウス膝関節切片の免疫組織化学的検査に
  • ラクダの視索前野のキスペプチンニューロンの免疫標識に
免疫組織学的染色法や免疫ブロッティング染色法に使用されるペルオキシダーゼと共に褐色の沈殿物を生成します。ELISA(マイクロウェル)法には適していません。
注意
2~8°Cで最低1年間は安定です。
数量
DAB Liquid Substrate Systemは250 mLDAB基質溶液です。
免責事項
弊社のカタログまたは他社の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 10X DAB Liquid Chromogen 25 mL
  • ready-to-use buffer/peroxide solution 250 mL
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
S R Pitkin et al.
Behavioural brain research, 119(2), 167-177 (2001-02-13)
The present study aimed to assess the role of advanced age in the development and manifestation of thiamine deficiency using an animal model of Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS). Interactions between pyrithiamine-induced thiamine deficiency (PTD) and age were examined relative to working
K M Mader et al.
Genes, brain, and behavior, 7(7), 740-753 (2008-06-04)
Mucopolysaccharidosis type IIIA (MPS IIIA) is an inherited neurodegenerative lysosomal storage disorder characterised by progressive loss of learned skills, sleep disturbance and behavioural problems. Reduced activity of sulphamidase (SGSH; EC 3.10.1.1) results in intracellular accumulation of heparan sulphate (HS), with
Gamze Tanriover et al.
Clinical breast cancer, 18(5), e1067-e1076 (2018-05-29)
Increased S100A8/A9 expression in Gr1-positive cells has been shown in myeloid-derived suppressor cells and may play a role in the formation of a metastatic milieu. We aimed to determine S100A8/A9 expression alone and with coexpression of Gr1 (a myeloid marker)
J Balthazart et al.
Neuroscience, 153(4), 944-962 (2008-05-02)
Songbirds produce learned vocalizations that are controlled by a specialized network of neural structures, the song control system. Several nuclei in this song control system demonstrate a marked degree of adult seasonal plasticity. Nucleus volume varies seasonally based on changes
Jennifer Walshe et al.
Developmental biology, 264(2), 522-536 (2003-12-04)
Characterisation of human craniofacial syndromes and studies in transgenic mice have demonstrated the requirement for Fgf signalling during morphogenesis of membrane bone of the cranium. Here, we report that Fgf activity is also required for development of the oro-pharyngeal skeleton
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.