Merck
D4551
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
for molecular biology, ≥99%
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
bp:
153 °C (lit.)
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
不純物
≤0.5% water
water
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
適合性
suitable for solvent for chromogenic substrates (X-Gal, etc.) used in molecular biology applications.
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N, N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、蒸発速度が遅い溶媒であり、分子生物学的用途で使用される様々な疎水性有機化合物を含む溶液を調製する場合に有用です。
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
細胞生存率アッセイにおいてMTT結晶を可溶化するため、N,N-ジメチルホルムアミドが使用されました。これは、高い酵素活性を示すカビを用いてフェルロイルエステラーゼ活性のアッセイにも使用されました。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D4551-BULK:
D4551-5ML-KC:
D4551-5ML:4548173277288
D4551-250ML:4548173194226
2530081:
D4551-500ML:4548173194233
D4551-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lauren Friedman et al.
Anti-cancer drugs, 20(6), 444-449 (2009-04-23)
Curcumin, a yellow pigment and the active component of turmeric, has been shown to protect against carcinogenesis and prevent tumor development in several types of cancer. However, its low bioavailability and potency prevent it from being effective in most chemotherapeutic
M Kanauchi et al.
Journal of food science, 73(6), C458-C463 (2009-02-26)
For food industry production processes and other uses, a mold that produces high levels of feruloyl esterase was obtained from laboratory mold collections and other sources. It was Aspergillus awanmori G-2 that produces high levels of feruloyl esterase. The feruloyl
Ruiqin Wu et al.
Food microbiology, 84, 103236-103236 (2019-08-20)
Hepatitis A virus (HAV) continues to be the leading cause of viral hepatitis. HAV outbreaks have been linked to the consumption of milk, but methods for HAV detection in milk are very limited. We developed a method to concentrate HAV
Takaki Yamauchi et al.
Plant physiology, 169(1), 180-193 (2015-06-04)
In rice (Oryza sativa) roots, lysigenous aerenchyma, which is created by programmed cell death and lysis of cortical cells, is constitutively formed under aerobic conditions, and its formation is further induced under oxygen-deficient conditions. Ethylene is involved in the induction
Jixian Xu et al.
Nature communications, 6, 7081-7081 (2015-05-09)
Solution-processed planar perovskite devices are highly desirable in a wide variety of optoelectronic applications; however, they are prone to hysteresis and current instabilities. Here we report the first perovskite-PCBM hybrid solid with significantly reduced hysteresis and recombination loss achieved in
プロトコル
cAMP Assays protocol from cold spring harbor and sigma