Merck
918660
Sigma-Aldrich
γ-バレロラクトン
greener alternative
BioRenewable, ≥99%, ReagentPlus®
別名:
γ-メチル-γ-ブチロラクトン, 4,5-ジヒドロ-5-メチル-2(3H)-フラノン, 4-ヒドロキシペンタン酸ラクトン, γ-メチル-γ-ブチロラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
80420
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.45 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” ,“Use of Renewable Feedstock” and "Design for Degradation".
アプリケーション
Cross-coupling reactions
  • HATU Amide Coupling
  • Suzuki-Miyaura coupling reaction
  • Sonogashira coupling reaction
ATRP polymerization
  • Replacement of DCM in peptide synthesis
特徴および利点
  • Made from Renewable Resource - rice
  • Biodegradable
  • Non-toxic
  • Low vapor pressure
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
918660-4L:
918660-BULK:
918660-2.5L:
918660-VAR:
918660-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)