Merck
389579
Sigma-Aldrich
δ-バレロラクトン
technical grade
別名:
デルタ-バレロラクトン, テトラヒドロ-2H-2-ピラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
106436
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
不純物
<25% polymer
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
226-229 °C (lit.)
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
InChI Key
OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
δ‐バレロラクトン(テトラヒドロ-2H-2-ピラノンまたはδ VL)は、開環重合によるポリ(δ-バレロラクトン)ポリ(共役エステル)の合成におけるモノマー単位として使用することができます。
また、(+)‐グアジノミン酸、δ-ヒドロキシ吉草酸ナトリウム、δ-ヒドロキシ吉草酸メチルおよび5‐ヒドロキシバレルアルデヒドの合成の出発原料としても使用することができます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
389579-25ML:
389579-VAR:
389579-100ML:
389579-BULK:
389579-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ryo Shintani et al.
Organic letters, 14(9), 2410-2413 (2012-04-26)
A palladium-catalyzed decarboxylative cyclopropanation of γ-methylidene-δ-valerolactones with aromatic aldehydes has been developed to give 4-oxaspiro[2.4]heptanes with high selectivity. The site of nucleophilic attack to a π-allylpalladium intermediate has been controlled with a sterically demanding phosphine ligand. The course of the
Diphenyl phosphate as an efficient cationic organocatalyst for controlled/living ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone
Makiguchi K, et al.
Macromolecules, 44(7), 1999-2005 (2011)
K N Houk et al.
The Journal of organic chemistry, 73(7), 2674-2678 (2008-03-08)
gamma-Butyrolactone, unlike delta-valerolactone, does not polymerize despite a strain energy of approximately 8 kcal mol-1 which could be relieved by opening the s-cis lactone ester bond to an s-trans ester bond in the polymer. To explain this anomaly, we have
Organolanthanide-initiated living polymerizations of ε -caprolactone, δ-valerolactone, and β-propiolactone
Yamashita M, et al.
Macromolecules, 29(5), 1798-1806 (1996)
Zuwei Ma et al.
Biomacromolecules, 12(9), 3265-3274 (2011-07-16)
Biodegradable polyurethane urea (PUU) elastomers are ideal candidates for fabricating tissue engineering scaffolds with mechanical properties akin to strong and resilient soft tissues. PUU with a crystalline poly(ε-caprolactone) (PCL) macrodiol soft segment (SS) showed good elasticity and resilience at small