Merck
219126
Sigma-Aldrich
β-ブチロラクトン
98%
別名:
β-メチル-β-プロピオラクトン, 3-ヒドロキシ酪酸β-ラクトン, 4-メチル-2-オキセタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2
CAS番号:
分子量:
86.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
71-73 °C/29 mmHg (lit.)
mp
−43.5 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GSCLMSFRWBPUSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-ブチロラクトンは、エトキシ架橋二核インジウム触媒の存在下で開環重合を経て生分解性ポリエステルであるポリヒドロキシ酪酸を産生します。キラル開始剤存在下でのラセミ体 β-ブチロラクトンの重合が報告されています。有機合成で使える汎用性の高いビルティングブロックです。
アプリケーション
β-ブチロラクトンは、アニオン重合を介したポリ(3-ヒドロキシ酪酸)のフルオレセイン誘導体である(3-O-[オリゴ-(3-ヒドロキシ酪酸エステル)]フルオレセインの調製に使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
219126-1KG:
219126-10KG:
219126-250G:
219126-VAR:
219126-10G:4548173931937
219126-50G:4548173931944
219126-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z Jedliński et al.
International journal of biological macromolecules, 25(1-3), 247-253 (1999-07-23)
Novel feasibility of fuctionalized poly(3-hydroxybutanoic acid), PHB, and its copolymers synthesis via ring-opening of beta-butyrolactone (ROP) mediated by activated anionic initiators or enzymes in vitro is presented. Using these new synthetic approaches, PHB with defined chemical structure of the end
Tatyana V Mahrova et al.
Inorganic chemistry, 48(9), 4258-4266 (2009-04-28)
A series of new yttrium complexes supported by the bulky enediamido dianionic ligand DAB(2-) (DAB(2-) = (2,6-C(6)H(3)iPr(2))NC(Me)=C(Me)N(2,6-C(6)H(3)iPr(2))(2-)), that is, {DAB}Y(THF)(2)(mu-Cl)(2)Li(THF)(2) (1), {DAB}Y(OtBu)(THF)(DME) (2), and {{DAB}Y(BH(4))(2)}{Li(DME)(3)} (3), was synthesized by salt metathesis. The complexes were isolated after recrystallization in 73, 66
Variably isotactic poly(hydroxybutyrate) from racemic beta-butyrolactone: microstructure control by achiral chromium(III) salophen complexes.
Manuela Zintl et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(18), 3458-3460 (2008-04-05)
Pia A Elustondo et al.
PloS one, 8(9), e75812-e75812 (2013-10-03)
Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) is a polyester of 3-hydroxybutyric acid (HB) that is ubiquitously present in all organisms. In higher eukaryotes PHB is found in the length of 10 to 100 HB units and can be present in free form as well
Y Suzuki et al.
Biomacromolecules, 2(2), 541-544 (2001-12-26)
Recently, a variety of aliphatic polyesters have been synthesized using hydrolases such as lipases and PHB depolymerases, and the reaction mechanism for these enzyme-catalyzed polymerization has been discussed. In this paper, we have studied the involvement of the catalytic amino