Merck
338567
Sigma-Aldrich
スルホコハク酸 溶液
70 wt. % in H2O
別名:
2-スルホブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH(SO3H)COOH
CAS番号:
分子量:
198.15
Beilstein:
1727687
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
viscous liquid
濃度
70 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.449
密度
1.438 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)CC(C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O7S/c5-3(6)1-2(4(7)8)12(9,10)11/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10,11)
InChI Key
ULUAUXLGCMPNKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 直接メタノール燃料電池に使用するためのsulfosuccinic acidによる含浸法を用いたナノセルロース膜の改質:この研究では、燃料電池用のナノセルロース膜の特性を改善するために、さまざまな濃度のsulfosuccinic acidの使用を検討しています(Sriruangrungkamol & Chonkaew, 2021)。
  • ろ過によるストロンチウム除去のためのsulfosuccinic acidで架橋した高強度ポリビニルアルコールヒドロゲル膜:この研究では、効果的なストロンチウムろ過のためのポリビニルアルコールヒドロゲル膜を強化するためのsulfosuccinic acidの使用に焦点を当てています(Yoon et al., 2019)。
  • H2-O2プロトン交換膜燃料電池の電解質/電極材料としての架橋ポリビニルアルコール/sulfosuccinic acidポリマー:この論文では、燃料電池の膜に用いる架橋ポリビニルアルコールの作製におけるsulfosuccinic acidの用途について論じています(Ebenezer et al., 2016)。
  • UV硬化法を用いた架橋剤としてのsulfosuccinic acidを含むキトサン/ポリビニルアルコール混合膜の作製:機械的特性の改善を目的としたキトサン/ポリビニルアルコール膜の架橋におけるsulfosuccinic acidの使用について検討しています(Yun et al., 2017)。
  • Sulfosuccinic acidをドープしたpolyaniline膜における湿度抵抗センシングに関する研究:この研究では、sulfosuccinic acidをドープしたpolyaniline膜の湿度センシングの用途における可能性を検討しています(Biswas et al., 2021)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
338567-BULK:
338567-1L:
338567-VAR:
338567-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kenzo Hiraoka
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(4), 341-350 (2004-04-23)
A new liquid chromatography/mass spectrometry interface, the laser spray, has been developed. Explosive vaporization and mist formation occur when an aqueous solution effusing out from the tip of the stainless-steel capillary is irradiated from the opposite side of the capillary
P Loan Honeywell-Nguyen et al.
Biochimica et biophysica acta, 1573(2), 130-140 (2002-10-26)
Elastic vesicles are the most novel development in vesicular systems design for dermal and transdermal drug delivery. However, interactions between these vesicles and human skin are not yet fully understood. In this study, the in vivo and in vitro interactions
Vishal Govind Rao et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 102, 371-378 (2012-12-12)
Understanding ion transport dynamics, structure of surfactant aggregates in ionic liquids or ionic liquid/water solutions are quite interesting and potentially important due to widespread applications of surfactant-based systems. In this manuscript we have investigated the effect of 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (bmimBF(4))
Permanent enzyme microencapsulation in reverse micellar media.
L Robledo et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 750, 89-93 (1995-03-31)
B A Simmons et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(10), 2414-2421 (2001-07-18)
Dry reverse micelles of the anionic twin-tailed surfactant bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) dissolved in nonpolar solvents spontaneously form an organogel when p-chlorophenol is added in a 1:1 AOT:phenol molar ratio. The solvents used were benzene, toluene, m-xylene, 2,2,4-trimethylpentane (isooctane), decane, dodecane