Merck
389803
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム塩
technical grade, 80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)3SO3Na
CAS番号:
分子量:
162.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
389803-100G:
389803-BULK:
389803-VAR:
389803-25G:
389803-1KG:
389803-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)