グレード
technical
品質水準
アッセイ
~80% (T)
不純物
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
密度
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES記法
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
InChI Key
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
詳細
最大 40% (NMR) の3,3'-オキシジ(プロパンスルホン酸)を含む場合があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
56260-250ML:
56260-VAR:
56260-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned