アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
InChI Key
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
226416-1ML:
226416-250MG:
226416-VAR:
226416-BULK:
226416-1G:4548174005163
226416-5G:4548174005170