アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
溶解性
THF: soluble
官能基
ester
SMILES記法
CC1CCOC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
QGLBZNZGBLRJGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-メチル-γ-ブチロラクトンはベンジル化を起こしてラセミ体のα-ベンジル-α-メチル-γ-ブチロラクトンを生成します。
アプリケーション
α-メチル-γ-ブチロラクトンは、ピロカルピンの反応の熱力学的に有利な部位を調べるためのブラケット法を用いた実験におけるモデル化合物として使用されました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
117757-5G:
117757-100G:
117757-25G:
117757-BULK:
117757-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Satterfield et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 10(3), 209-216 (1999-03-09)
Analysis of the sites of reaction of a biologically important compound, pilocarpine, a molecule with imidazole and butyrolactone rings connected by a methylene bridge, has been accomplished in a quadrupole ion trap with the aim of characterizing its structure/reactivity relationships.
Eric B Gonzales et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 309(2), 677-683 (2004-01-27)
Alkyl-substituted butyrolactones have both inhibitory and stimulatory effects on GABA(A) receptors. Lactones with small alkyl substitutions at the alpha-position positively modulate the channel, whereas beta-substituted lactones tend to inhibit the GABA(A) receptor. These compounds mediate inhibition through the picrotoxin site
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the